Learn More
Hydrate de trifluoroacétate d’europium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
155.00€ - 503.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | Eu(OOCCF3)3·xH2O |
---|---|
Numéro MDL | MFCD05663782 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
Eu(OOCCF3)3·xH2O | |
MFCD05663782 |
Spécification
Europium (III) trifluoroacetate hydrate | |
(Base des métaux) | |
MFCD05663782 | |
490.97 (Anhydrous) |
Cristalline | |
Eu(OOCCF3)3·xH2O | |
UN3288 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300
Fatal if swallowed.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P310-P321-P405-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Specific treatment (see label).
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.