Learn More
Sulfate d’europium(III) octahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386658
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-55-7
Formule moléculaire Eu2H16O20S3
Poids moléculaire (g/mol) 736.216
Numéro MDL MFCD00149704
Clé InChI PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonyme europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
CID PubChem 25021676
Nom IUPAC europium(3+) ; trisulfate ; octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) sulfate octahydrate
Point de fusion 375°C (in -8H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,3904
Poids de la formule 736.23 (592.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Nom du produit
Sulfate d’europium(III) octahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >