Learn More
Perchlorate d’europium(III) hexahydraté, 50 %p dans Soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific™
Code produit. 11410301
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13537-22-9
Formule moléculaire Cl3EuO12
Poids moléculaire (g/mol) 450.30
Numéro MDL MFCD00016076
Clé InChI KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
CID PubChem 11733073
Nom IUPAC europium(3+) ; triperchlorate
SMILES [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) perchlorate hexahydrate
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Numéro UN UN3211
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 558.40 (450.32 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.