Learn More
Oxyde d’europium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Description
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes and red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Europium(III) oxide |
Point de fusion | 2291°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre ou morceaux |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 351.92 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Aspect | White powder or chunks |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q04I002 | Certificat d’analyse | 11/07/2022 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
S04E038 | Certificat d’analyse | 13/06/2022 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
U18H052 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
A17X013 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
B20L22A | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |