Learn More
Oxyde d’europium(III), 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10056333
Oxyde d’europium(III), 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10056333
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10056333
Marque: Thermo Scientific Acros 193020250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-96-9
Formule moléculaire Eu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 351.93
Numéro MDL MFCD00010997
Clé InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
CID PubChem 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) oxide
Couleur Blanc à rose
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire Eu2O3
Merck Index 10, 3854
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC europium(3+) ; oxygène(2-)
Poids de la formule 351.91
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 7.42
Densité 7.4200g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Europium(III) oxide
Nom du produit
Oxyde d’europium(III), 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals >