Learn More
Oxyde d’europium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
198.99€ - 882.00€
Identifiants chimiques
CAS 1308-96-9
Formule moléculaire Eu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 351.93
Numéro MDL MFCD00010997
Clé InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
CID PubChem 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11303448
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036352.04
2 g
198.99€
2g
11393438
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036352.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Europium(III) oxide is used for vacuum deposition, fluorescent lamps, and as an activator for yttrium-based phosphors, manufacture of fluorescent glass, anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes. And it is widely used as a red or blue phosphor in television sets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde d’europium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals