Learn More
Hydrate d’oxalate d’europium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367108
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152864-32-9
Formule moléculaire C6Eu2O12
Poids moléculaire (g/mol) 567.98
Numéro MDL MFCD00150143
Clé InChI PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H
Synonyme europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate
CID PubChem 71310234
Nom IUPAC Europium ; Acide oxalique ; Hydrate
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) oxalate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Eu2(C2O4)3·xH2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 567.98 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic