Learn More
Hydrate de nitrate d’europium(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361029
Hydrate de nitrate d’europium(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361029
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11361029
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011296.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Europium(III) nitrate hydrate is widely used as dopant and used in the preparation of europium-doped hafnium and europium doped gadolinium oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100587-95-9
Formule moléculaire EuN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 337.98
Numéro MDL MFCD00149700
Clé InChI GAGGCOKRLXYWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europium iii nitrate hydrate, acmc-1c6y6, eu.3no3.h2o, europium trinitrate monohydrate, europium 3+ hydrate trinitrate, europium 3+ ion hydrate trinitrate, nitric acid,europium 3+ salt, hydrate 9ci
CID PubChem 57346089
SMILES [Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 85°C
Couleur Incolore à rose
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,3904
Informations sur la solubilité Highly soluble in water.
Nom IUPAC europium(3+) ; trinitrate ;hydrate
Poids de la formule 337.97 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Nom du produit
Hydrate de nitrate d’europium(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >