Learn More
Fluorure d’europium(II), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338898
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14077-39-5
Formule moléculaire EuF2
Poids moléculaire (g/mol) 189.961
Numéro MDL MFCD01866333
Clé InChI YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Synonyme europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
CID PubChem 21225127
Nom IUPAC europium(2+) ; difluorure
SMILES [F-].[F-].[Eu+2]
Spécification
Point d’ébullition >2400°C
Nom chimique ou matériau Europium(II) fluoride
Point de fusion 1380°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 0.5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 189.96
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.495 g/mL