Learn More
Éthyltri-n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
65.90€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 994-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H28Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.088 |
Numéro MDL | MFCD00009420 |
Clé InChI | YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin |
CID PubChem | 621176 |
Nom IUPAC | Tributyl(éthynyl)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339006
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20178.03 |
1 g |
65.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349006
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20178.06 |
5 g |
213.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used to prepare vinylstannanes and stannylisoxazoles. Ethynylation reagent for azaaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé pour préparer les vinylstannanes et les stannylisoxazoles. Réactif d’éthynylation pour azaaromatiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité.
Identifiants chimiques
994-89-8 | |
315.088 | |
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N | |
621176 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C |
C14H28Sn | |
MFCD00009420 | |
tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin | |
Tributyl(éthynyl)stannane |
Spécification
Ethynyltri-n-butyltin | |
1.08 | |
73°C (163°F) | |
HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3 | |
MFCD00009420 | |
3537659 | |
tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin | |
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(éthynyl)stannane | |
621176 | |
96% |
994-89-8 | |
70°C (0.2 mmHg) | |
C14H28Sn | |
1.477 | |
UN2788 | |
Moisture sensitive | |
Not miscible or difficult to mix with water. | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C | |
315.088 | |
315.09 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H372-H227-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Combustible liquid.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P210-P260-P264b-P270-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H301-H312-H315-H319-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only