Learn More
Chlorure d’éthylmagnésium, solution 2,7 M (25 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10724114
Chlorure d’éthylmagnésium, solution 2,7 M (25 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10724114
2.4 L, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
2.4 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10724114
Marque: Thermo Scientific Acros 252570024
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-64-3, 109-99-9
Formule moléculaire C2H5ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 88.82
Numéro MDL MFCD00000472
Clé InChI ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethylmagnesium chloride, chloroethylmagnesium, ethylmagnesiumchloride, magnesium, chloroethyl, etmgcl, chloro ethyl magnesium, ethyl magnesium chloride, chloroethyl-magnesiu, ethyl magnesiumchloride, ethylmagnesium chloride solutionAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 75432
Nom IUPAC Magnésium ; éthane ; chlorure
SMILES CC[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmagnesium chloride
Couleur Marron
Densité 1.0000g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C2H5MgCl
Quantité 2.4 L
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 88.83
Pourcentage de pureté 24 to 26%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylmagnesium chloride, 2.7M (25 wt.%) solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Chlorure d’éthylmagnésium, solution 2,7 M (25 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >