Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, 3 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
92.40€ - 320.00€
Identifiants chimiques
CAS | 925-90-6, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.27 |
Numéro MDL | MFCD00000043 |
Clé InChI | TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent |
CID PubChem | 101914 |
Nom IUPAC | Magnésium ;éthane ;bromure |
SMILES | CC[Mg]Br |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10601425
|
Thermo Scientific Acros
347291000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
92.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703563
|
Thermo Scientific Acros
347298000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
320.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
925-90-6, 60-29-7 | |
133.27 | |
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M | |
101914 | |
CC[Mg]Br |
C2H5BrMg | |
MFCD00000043 | |
ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent | |
Magnésium ;éthane ;bromure |
Specifications
Ethylmagnesium bromide | |
Marron | |
−40°C | |
C2H5MgBr | |
02,205 | |
ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent | |
CC[Mg]Br | |
133.27 | |
133.27 |
925-90-6, 60-29-7 | |
1.0300g/mL | |
C2H5BrMg | |
MFCD00000043 | |
1.03 | |
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium ;éthane ;bromure | |
101914 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-127-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethylmagnesium bromide, 3M in Diethyl ether
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.