Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,9 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
59.11€ - 300.50€
Identifiants chimiques
CAS | 925-90-6, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.27 |
Numéro MDL | MFCD00000043 |
Clé InChI | TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent |
CID PubChem | 101914 |
SMILES | CC[Mg]Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10570633
|
Thermo Scientific Acros
210471000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
59.11€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10444833
|
Thermo Scientific Acros
210478000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
300.50€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
925-90-6, 109-99-9 | |
133.27 | |
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M | |
101914 |
C2H5BrMg | |
MFCD00000043 | |
ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent | |
CC[Mg]Br |
Spécification
Ethylmagnesium bromide | |
1M Solution in THF | |
C2H5BrMg | |
MFCD00000043 | |
02,205; 08,510; 11,574 | |
ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent | |
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(ethyl)magnesium | |
101914 | |
1.01 | |
Solution |
Marron noir à gris brun | |
925-90-6, 109-99-9 | |
C2H5MgBr | |
0.85 to 1.15M | |
1.0100g/mL | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
CC[Mg]Br | |
133.27 | |
133.27 | |
−17°C |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Harmful if swallowed. May cause respiratory irritation. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. Reacts violently with water. May form explosive peroxides.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger
- Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.