Learn More
Solution de sel disodique d‘acide éthylènediamine-tétracétique 0,1M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
127.00€ - 281.00€
Identifiants chimiques
CAS | 139-33-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2Na2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.21 |
Numéro MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
Clé InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
CID PubChem | 57339238 |
ChEBI | CHEBI:64734 |
SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10568230
|
Fisher Chemical
J/3700/17 |
2.5 L | Flacon en plastique PEHD |
127.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10000190
|
Fisher Chemical
J/3700/24 |
10 L | Sachet dans une boîte |
281.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Solution de sel disodique d’acide éthylènediaminetétracétique 0,1 M (0,2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP,
Identifiants chimiques
139-33-3 | |
336.21 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
57339238 | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
CHEBI:64734 |
Spécification
139-33-3 | |
C10H14N2Na2O8 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 |
Incolore | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate | |
57339238 | |
Liquide |