Learn More
Dihydrate de sel disodique EDTA, Réac. Ph. Eur., 99 à 101 %, ≤ 0,1 % NTA (HPLC), pour complexométrie, Honeywell Fluka™
Code produit. 15694260
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Reag. Ph. Eur., 99 à 101 %, ≤ 0,1 % NTA (HPLC), pour la complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Quantité 100 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Point d’éclair >100°C (>212°F)
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Poids de la formule 372.24g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 101%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.