Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
C10H18N2Na2O10, numéro CAS 6381-92-6, 5 kg, blanc, 372,23 g/mol, 252°C, 150037, fût en plastique, 4 à 6, solide
73.60€ - 660.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6381-92-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18N2Na2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 372.24 |
Numéro MDL | 150037 |
Clé InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10335460
|
Fisher Chemical
D/0700/48 |
100 g | Récipient de poudre en plastique |
73.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10203570
|
Fisher Chemical
D/0700/50 |
250 g | Récipient de poudre en plastique |
141.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10213570
|
Fisher Chemical
D/0700/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
120.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10526383
|
Fisher Chemical
D/0700/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
321.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11473743
|
Fisher Chemical
D/0700/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
660.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C10H18N2Na2O10, numéro CAS 6381-92-6, 5 kg, blanc, 372,23 g/mol, 252°C, 150037, fût en plastique, 4 à 6, solide
Identifiants chimiques
6381-92-6 | |
372.24 | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
C10H18N2Na2O10 | |
150037 | |
2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique |
Spécification
252°C | |
Blanc | |
Solide | |
150037 | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
372.24 |
6381-92-6 | |
4 to 6 | |
C10H18N2Na2O10 | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique | |
372.23g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P304-EN CAS D'INHALATION:Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecinen cas de malaise..,EN CAS D'INHALATION:Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecinen cas de malaise..
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.,Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA