Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, 99+ %, pour analyse
Code produit. 10524634
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tampon biologique, réactif de chélation / complexation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique, réactif de chélation / complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC Disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Point de fusion 252.0°C
Couleur Blanc
pH 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C)
Perte à la dessiccation 11.4% max. (200°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101% (On dry substance)
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Merck Index 15, 3565
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Poids de la formule 372.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.