Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel de disodium déshydraté (poudre cristalline / électrode), Fisher BioReagents
Pour la minimisation des impuretés d’ions métalliques dans les tampons de réaction
42.75€ - 59.30€
Identifiants chimiques
CAS | 6381-92-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18N2Na2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 372.24 |
Numéro MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
Clé InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
CID PubChem | 44120005 |
Nom IUPAC | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10618973
|
Fisher BioReagents
BP120-500 |
500 g | Flacon en verre |
42.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522965
|
Fisher BioReagents
BP120-1 |
1 kg | Flacon poly |
59.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pour la minimisation des impuretés d’ions métalliques dans les tampons de réaction
Le sel disodique de l’EDTA est un agent chélateur pour les ions métalliques largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser la quantité d’impuretés d’ions métalliques dans les tampons de réaction.Identifiants chimiques
6381-92-6 | |
372.24 | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
44120005 | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
C10H18N2Na2O10 | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate |
Spécification
Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate | |
>252°C | |
Blanc | |
≥99.0 % | |
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O | |
15, 3565 | |
0.005% max. Insoluble Matter | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
372.24 | |
372.23 | |
Électrophorèse |
6381-92-6 | |
252°C | |
4 to 6 | |
C10H18N2Na2O10 | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate | |
44120005 | |
≥99.0% | |
Solide |
Sécurité et traitement
MISE EN GARDE !
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. .
NFPA
Health:1
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.