Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique (solution 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents
24.00€ - 428.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-00-4, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16N2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 292.24 |
Numéro MDL | MFCD00003541 |
Clé InChI | KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acide édétique, acide éthylènediaminetétraacétique, acide edta, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol |
CID PubChem | 6049 |
ChEBI | CHEBI : 42191 |
Nom IUPAC | acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique |
SMILES | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10306983
|
Fisher BioReagents
BP2482-100 |
100 ml | Flacon poly |
24.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10182903
|
Fisher BioReagents
BP2482-500 |
500 mL | Flacon poly |
41.75€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10628203
|
Fisher BioReagents
BP2482-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE |
54.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10073074
|
Fisher BioReagents
BP2482-20 |
20 L | Poly CUBE |
428.00€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’EDTA est largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser les impuretés des ions métalliques dans les tampons de réaction. Idéal pour les travaux sur l’ADN.Identifiants chimiques
60-00-4, 7732-18-5 | |
292.24 | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
6049 | |
acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique |
C10H16N2O8 | |
MFCD00003541 | |
acide édétique, acide éthylènediaminetétraacétique, acide edta, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
CHEBI : 42191 | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Spécification
Acide tétraacétique d’éthylènediamine | |
Solution 0.5 M, pH 8.0 (pour les travaux sur l’ADN) | |
C10H16N2O8 | |
MFCD00003541 | |
15, 3565 | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique | |
6049 | |
292.25 | |
8.0 |
Incolore | |
60-00-4, 7732-18-5 | |
(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 | |
0.475 à 0.525 M | |
acide édétique, acide éthylènediaminetétraacétique, acide edta, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O | |
292.24 | |
CHEBI : 42191 | |
Test de réussite | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide éthylènediaminetétraacétique (solution 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents