Learn More
Éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
16.00€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H8N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Numéro MDL | MFCD00008204 |
Clé InChI | PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin |
CID PubChem | 3301 |
ChEBI | CHEBI:30347 |
Nom IUPAC | ethane-1,2-diamine |
SMILES | NCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10244960
|
Thermo Scientific Acros
118420050 |
5 mL | Glass Bottle | ||||||
10417880
|
Thermo Scientific Acros
118420010 |
1 L | Bouteille en verre |
44.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10182430
|
Thermo Scientific Acros
118420025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
86.40€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741784
|
Thermo Scientific Acros
118420100 |
10 L | Récipient en plastique |
246.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-15-3 | |
60.10 | |
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N | |
3301 | |
ethane-1,2-diamine |
C2H8N2 | |
MFCD00008204 | |
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin | |
CHEBI:30347 | |
NCCN |
Spécification
Ethylenediamine | |
Colorless to Yellow | |
Authentic | |
C2H8N2 | |
1.4555 to 1.4575 (20°C, 589nm) | |
04, 230 | |
15, 3849 | |
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N | |
ethane-1,2-diamine | |
3301 | |
60.1 | |
Extra Pure |
107-15-3 | |
0.8980g/mL | |
99% | |
H2NCH2CH2NH2 | |
MFCD00008204 | |
01,372; 04,231; 13,157 | |
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin | |
NCCN | |
60.10 | |
CHEBI:30347 | |
≥98.5% | |
Liquid, Fuming In Air |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Toxic in contact with skin.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche