Learn More
Éthylène glycol, technique, Honeywel ™
Technique, appropriée comme agent antigel (avec inhibiteur de corrosion), bleu
94.36€ - 121.55€
Identifiants chimiques
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.068 |
Numéro MDL | MFCD00002885 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
CID PubChem | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15690690
|
Honeywell Research Chemicals
03770-1L |
1 L | Flacon poly | N/A | |||||
15600700
|
Honeywell Research Chemicals
03770-5L |
5 L | Flacon poly |
121.55€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
- Variation possible de la couleur et de la forme physique
Identifiants chimiques
107-21-1 | |
62.068 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
éthane-1,2-diol |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
Spécification
Ethylene Glycol | |
107-21-1 | |
1.113g/mL at 25°C | |
0.153 | |
752°F | |
n20/D 1.431(lit.) | |
HOCH2CH2OH | |
0.08mmHg (20°C) | |
505945 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol | |
174 | |
62.07g/mol |
-20°C | |
Bleu | |
195°C to 198°C | |
111°C (231.8°F) | |
Liquide | |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
UN3082 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
Technique |
Sécurité et traitement
P260-P301 + P312 + P330
H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Ethylene glycol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate