Learn More
Éthylène glycol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Code produit. 15650690
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
pH Neutral
Point de fusion -12°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Couleur Incolore
Densité 1.113g/mL at 25°C
Point d’ébullition 197°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111°C (231.8°F)
Température d’allumage 752°F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.431
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0.08mmHg (20°C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Poids de la formule 62.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité puriss. p.a.