Learn More
Acide éthylène glycol-O,O’-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N’,N’-tétraacétique, soln. aq. de 0,5M, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
97.50€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H24N2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 380.35 |
Numéro MDL | MFCD00004291 |
Clé InChI | DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn |
CID PubChem | 6207 |
ChEBI | CHEBI:30740 |
Nom IUPAC | acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique |
SMILES | C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60767.AD |
50 mL |
97.50€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15415795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60767.AE |
100 mL |
168.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éthylène glycol-O,O′-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N′,N′-acide tétraacétique est un agent chélateur utilisé dans la fabrication de complexes, en particulier pour les ions calcium, qui aident à déterminer le calcium en présence de magnésium. Il peut être utilisé expérimentalement pour traiter des animaux présentant un empoisonnement au cérium. Il est utile dans la séparation du thorium et de la monazite. Il agit également comme tampon et est utilisé dans la purification des protéines.
Solubilité
Miscible à une solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M.
Remarques
Incompatible avec les puissants agents oxydants, les métaux alcalins et les nombreux produits chimiques organiques et inorganiques réactifs.
Identifiants chimiques
67-42-5 | |
380.35 | |
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N | |
6207 | |
acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique |
C14H24N2O10 | |
MFCD00004291 | |
egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn | |
CHEBI:30740 | |
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Spécification
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid | |
Incolore | |
C14H24N2O10 | |
egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn | |
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique | |
6207 | |
380.35 | |
Liquide |
67-42-5 | |
8.0 | |
MFCD00004291 | |
Miscible with 0.1M sodium hydroxide solution. | |
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O | |
380.35 | |
CHEBI:30740 | |
0,5 M de solution aqueuse |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only