Learn More
Éthylène glycol-d6, 98 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
193.97€ - 842.19€
Identifiants chimiques
CAS | 15054-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.11 |
Numéro MDL | MFCD00078666 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N |
Synonyme | ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d |
CID PubChem | 2733139 |
Nom IUPAC | (²H₄)éthane-1,2-di(²H)ol |
SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042288.03 |
1 g |
193.97€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042288.06 |
5 g |
842.19€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in synthetic materials and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15054-86-1 | |
68.11 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N | |
2733139 | |
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H] |
C2H6O2 | |
MFCD00078666 | |
ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d | |
(²H₄)éthane-1,2-di(²H)ol |
Spécification
Ethylene glycol-d6 | |
Isotopic | |
111°C (232°F) | |
15054-86-1 | |
C2H6O2 | |
ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d | |
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N | |
(²H₄)éthane-1,2-di(²H)ol | |
2733139 | |
98% |
Liquide | |
1,189 g/ml | |
Inodore | |
86°C à 87°C (8 mmHg) | |
MFCD00078666 | |
Soluble in water,methanol,DMSO | |
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H] | |
68.11 | |
68.02 |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 239-122-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Ambiant
- Ethylene glycol-d(6)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol