Learn More
Éthylène glycol, ≥99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haen™
Code produit. 15602960
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Qualité spectrophotométrique, ≥99 %
  • Les solvants de qualité spectrophotométrique sont des solvants de haute pureté fabriqués spécialement pour les applications utilisant des spectrophotomètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC ethane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
Point de fusion -12°C
Densité 1.113g/mL at 25°C
Point d’ébullition 195°C to 198°C
Quantité 4 x 2 L
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111°C (231.8°F)
Température d’allumage 752°F
Conditionnement Glass Bottle
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0.08mmHg (20°C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Poids de la formule 62.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectrophotometric