Learn More
Éthylène glycol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
86.20€ - 803.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.068 |
Numéro MDL | MFCD00002885 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
CID PubChem | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10125750
|
Thermo Scientific Acros
295530010 |
1 L | Bouteille en verre |
86.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297410
|
Thermo Scientific Acros
295530025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
168.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419033
|
Thermo Scientific Acros
295530250 |
25 L | Tambour métallique |
803.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
107-21-1 | |
62.068 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
éthane-1,2-diol |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
Spécification
Ethylene glycol | |
107-21-1 | |
196.0°C to 198.0°C | |
Authentique | |
1.4300 to 1.4330 | |
1.113 | |
HOCH2CH2OH | |
21 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. (K.F.) | |
15, 3852 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
99.5% |
-13.0°C | |
1.1130g/mL | |
116°C | |
Liquide visqueux | |
99.5% | |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
01, 465 | |
01,375; 05,296; 09,217; 15,156 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol | |
174 | |
62.06 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Avertissement
- Ethylene glycol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche