Learn More
Ethylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.35€ - 223.11€
Identifiants chimiques
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.068 |
Numéro MDL | MFCD00002885 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
CID PubChem | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11428920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11591.30 |
250 g |
29.35€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464663
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11591.36 |
500 g |
38.49€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474663
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11591.0E |
2500 g |
79.19€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484663
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11591.0C |
10,000 g |
223.11€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
L’éthylène glycol est utilisé comme précurseur pour la synthèse de polymères tels que les fibres de polyester, les résines et le polyéthylène téréphtalate, et trouve des applications dans la fabrication de bouteilles en plastique. Il agit comme intermédiaire dans la synthèse du 1,4-dioxane. Il joue un rôle important dans la synthèse organique en tant que groupe protecteur pour les groupes carbonyles. C’est un dessiccant utile en raison de son point d’ébullition élevé et de son affinité envers l’eau. Il joue un rôle important pour éliminer la vapeur d’eau du gaz naturel avant de passer à d’autres procédés. Son application majeure est en tant que mode de transfert thermique par convection dans les automobiles et les ordinateurs refroidis par liquide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éthylène glycol est utilisé comme précurseur pour la synthèse de polymères tels que les fibres de polyester, les résines et le polyéthylène téréphtalate, et trouve des applications dans la fabrication de bouteilles en plastique. Il agit comme intermédiaire dans la synthèse du 1,4-dioxane. Il joue un rôle important dans la synthèse organique en tant que groupe protecteur pour les groupes carbonyles. C’est un dessiccant utile en raison de son point d’ébullition élevé et de son affinité envers l’eau. Il joue un rôle important pour éliminer la vapeur d’eau du gaz naturel avant de passer à d’autres procédés. Son application majeure est en tant que mode de transfert thermique par convection dans les automobiles et les ordinateurs refroidis par liquide.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du toluène, du tétrahydrofurane, de l’alcool, du chloroforme et d’autres solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes, les aldéhydes et l’aluminium.
Chemische Identifikatoren
107-21-1 | |
62.068 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
éthane-1,2-diol |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
Spezifikation
Ethylene glycol | |
107-21-1 | |
196°C to 198°C | |
Sweet | |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
14,3798 | |
Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents. | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
99% |
-13°C | |
1.113 | |
119°C (246°F) | |
1.431 | |
HOCH2CH2OH | |
505945 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol | |
174 | |
62.07 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H373-H302
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P314-P330-P501c
H302-H336-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 203-473-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KW2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Ethylene glycol
Signalwort
- Attention
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche