Learn More
Chloroformate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.27€ - 149.75€
Identifiants chimiques
CAS | 541-41-3 |
---|---|
Clé InChI | RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato |
CID PubChem | 10928 |
Nom IUPAC | Carbonochloridate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10266190
|
Thermo Scientific Acros
181080050 |
5 mL | Flacon en verre |
34.27€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10167613
|
Thermo Scientific Acros
181081000 |
100 mL | Flacon en verre |
34.87€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10407950
|
Thermo Scientific Acros
181085000 |
500 mL | Flacon en verre |
86.73€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944891
|
Thermo Scientific Acros
181080025 |
2.5 L | Flacon en verre |
149.75€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplageIdentifiants chimiques
541-41-3 | |
ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato | |
Carbonochloridate d’éthyle |
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N | |
10928 | |
CCOC(=O)Cl |
Spécification
Ethyl chloroformate | |
-81.0°C | |
94.0°C | |
96% min. (GC) | |
ClCO2C2H5 | |
03,1 | |
15,3839 | |
ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato | |
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N | |
Carbonochloridate d’éthyle | |
10928 | |
108.52 |
541-41-3 | |
1.1350g/mL | |
10°C | |
C3H5ClO2 | |
1.3950 to 1.3960 | |
01,364; 02,193; 04,228; 05,294; 07,147; 09,214; 12,223 | |
1.135 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents | |
CCOC(=O)Cl | |
108.52 | |
0.46 mPa.s (20°C) | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-778-5
- Ethyl chloroformate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.