Learn More
Éthyl 4-acétylbenzoate, 99 %, Acros Organics
56.76€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38430-55-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.21 |
Numéro MDL | MFCD00013241 |
Clé InChI | GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate |
CID PubChem | 600911 |
Nom IUPAC | éthyl4-acétylbenzoate |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Description
Identifiants chimiques
38430-55-6 | |
192.21 | |
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N | |
600911 | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
C11H12O3 | |
MFCD00013241 | |
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate | |
éthyl4-acétylbenzoate |
Spécification
Ethyl 4-acetylbenzoate | |
50°C to 55°C | |
Authentic | |
C11H12O3 | |
MFCD00013241 | |
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl4-acétylbenzoate | |
600911 | |
99% |
38430-55-6 | |
Blanc à beige | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH2OOCC6H4COCH3 | |
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
192.21 | |
192.21 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Ethyl 4-acetylbenzoate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.