Learn More
ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10364052
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 66315-23-9
Formule moléculaire C10H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD04110945
Clé InChI ZPJHHBPBCFRECW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2824047
Nom IUPAC éthyl 3-amino-4-(méthylamino)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(N)=C(NC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme ethyl 3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylamino benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-methylamino-3-aminobenzoate, ethyl 3-azanyl-4-methylamino benzoate, ethyl3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylaminobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3-amino-4-methylamino-, ethyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-methylamino-, ethyl ester
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 97%