Learn More
éthyle2-amino-5-méthyl-4-phénylthiophène-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10168314
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 4815-37-6
Formule moléculaire C14H15NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 261.339
Numéro MDL MFCD01763475
Clé InChI SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
CID PubChem 693902
Nom IUPAC éthyl 2-amino-5-méthyl-4-phénylthiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 261.34
Pourcentage de pureté 97%