Learn More
Éthyle vinyle cétone, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
90.50€ - 256.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1629-58-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.118 |
Numéro MDL | MFCD00009316 |
Clé InChI | JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382 |
CID PubChem | 15394 |
Nom IUPAC | Pent-1-en-3-one |
SMILES | CCC(=O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06829.06 |
5 g |
90.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06829.14 |
25 g |
256.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl vinyl ketone is used as reagent for annulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éthyl vinyle cétone est utilisé comme réactif pour l’annulation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau ; soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
1629-58-9 | |
84.118 | |
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N | |
15394 | |
CCC(=O)C=C |
C5H8O | |
MFCD00009316 | |
1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382 | |
Pent-1-en-3-one |
Spécification
Ethyl vinyl ketone | |
1629-58-9 | |
103°C to 104°C | |
Pungent | |
1.42 | |
UN3286 | |
1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382 | |
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N | |
Pent-1-en-3-one | |
15394 | |
97% |
stabilized | |
0.844 | |
−6°C (21°F) | |
C5H8O | |
MFCD00009316 | |
1735857 | |
Insoluble in water; soluble in most organic solvents. | |
CCC(=O)C=C | |
84.118 | |
84.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H300-H310-H330-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-624-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SB3800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only