Learn More
Thiophène éthylique-2-glyoxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.10€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4075-58-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.209 |
Numéro MDL | MFCD00015538 |
Clé InChI | GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate |
CID PubChem | 77693 |
Nom IUPAC | 2-oxo-2-thiophène-2-ylacétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24712.09 |
10 g |
38.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24712.18 |
50 g |
141.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24712.30 |
250 g |
476.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl thiophene-2-glyoxylate is used for drug discovery using chemic informatics-based design and it is used as a catalyst, synthesis of raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe thiophène-2-glyoxylate d’éthyle est utilisé pour la découverte de médicaments en utilisant une conception informatique chimique, et sert de catalyseur, de synthèse de matières premières.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
4075-58-5 | |
184.209 | |
GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N | |
77693 | |
CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1 |
C8H8O3S | |
MFCD00015538 | |
ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate | |
2-oxo-2-thiophène-2-ylacétate d’éthyle |
Spécification
Ethyl thiophene-2-glyoxylate | |
1.25 | |
>110°C (230°F) | |
1.5505 | |
5651 | |
Difficult to mix. | |
CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1 | |
184.209 | |
184.21 |
4075-58-5 | |
102°C to 110°C (0.8 mmHg) | |
C8H8O3S | |
MFCD00015538 | |
ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate | |
GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N | |
2-oxo-2-thiophène-2-ylacétate d’éthyle | |
77693 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 223-793-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche