Learn More
Chlorure dʼéthyle succinyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
45.23€ - 562.80€
Identifiants chimiques
CAS | 14794-31-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.585 |
Numéro MDL | MFCD00000751 |
Clé InChI | IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride |
CID PubChem | 84648 |
Nom IUPAC | éthyl4-chloro-4-oxobutanoate |
SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460683
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12734.14 |
25 g |
45.23€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470683
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12734.22 |
100 g |
126.63€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480683
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12734.36 |
500 g |
562.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14794-31-1 | |
164.585 | |
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N | |
84648 | |
CCOC(=O)CCC(=O)Cl |
C6H9ClO3 | |
MFCD00000751 | |
ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride | |
éthyl4-chloro-4-oxobutanoate |
Spécification
Ethyl succinyl chloride | |
1.163 | |
84°C (183°F) | |
C6H9ClO3 | |
MFCD00000751 | |
1766126 | |
ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride | |
CCOC(=O)CCC(=O)Cl | |
164.585 | |
164.59 |
14794-31-1 | |
88°C to 90°C (11 mmHg) | |
Acrid | |
1.437 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl4-chloro-4-oxobutanoate | |
84648 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-855-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only