Learn More
Tartrate dʼéthyle (R)-nipecotate de L, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.50€ - 276.38€
Identifiants chimiques
CAS 167392-57-6
Formule moléculaire C12H21NO8
Poids moléculaire (g/mol) 307.299
Numéro MDL MFCD00799538
Clé InChI HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N
Synonyme s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 53249980
Nom IUPAC (3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;ethyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15472668
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56226.03
1 g N/A N/A N/A
15482668
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56226.06
5 g N/A N/A N/A
15492668
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56226.14
25 g
276.38€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Tartrate dʼéthyle (R)-nipecotate de L, 98 %, Thermo Scientific Chemicals