Learn More
Mandélate de (+/-)-éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.10€ - 109.55€
Identifiants chimiques
CAS | 774-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.203 |
Numéro MDL | MFCD00004494 |
Clé InChI | SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate |
CID PubChem | 13050 |
ChEBI | CHEBI:38750 |
Nom IUPAC | 2-hydroxy-2-phénylacétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17412.14 |
25 g |
40.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17412.22 |
100 g |
109.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
774-40-3 | |
180.203 | |
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N | |
13050 | |
2-hydroxy-2-phénylacétate d’éthyle |
C10H12O3 | |
MFCD00004494 | |
ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate | |
CHEBI:38750 | |
CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O |
Spécification
(+/-)-Ethyl mandelate | |
1.115 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00004494 | |
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-2-phénylacétate d’éthyle | |
13050 | |
180.2 |
774-40-3 | |
253°C to 255°C | |
C10H12O3 | |
ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate | |
CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O | |
180.203 | |
CHEBI:38750 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 212-263-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OO7397000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante