Learn More
Lactate d’éthyle, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10192040
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
CAS 97-64-3
Point de fusion -23°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 154°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H10O3
Numéro MDL 65359
Quantité 2.5 L
Synonyme ethyl lactate, actylol, acytol, solactol, lactic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, lactate d'ethyle, 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-hydroxypropionate, ethyl alpha-hydroxypropionate
Clé InChI LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Nom IUPAC (S)-2-hydroxypropanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
CID PubChem 7344
ChEBI CHEBI:78321
Poids de la formule 118.0682g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl lactate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethyl lactate