Learn More
Isonipécotate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
43.90€ - 108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1126-09-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.21 |
Numéro MDL | MFCD00006003 |
Clé InChI | RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine |
CID PubChem | 70770 |
Nom IUPAC | pipéridine-4-carboxylate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1CCNCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10753661
|
Thermo Scientific Acros
118640250 |
25 g | Flacon en verre |
43.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10763661
|
Thermo Scientific Acros
118641000 |
100 g | Flacon en verre |
108.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1126-09-6 | |
157.21 | |
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N | |
70770 | |
CCOC(=O)C1CCNCC1 |
C8H15NO2 | |
MFCD00006003 | |
ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine | |
pipéridine-4-carboxylate d’éthyle |
Spécification
Ethyl isonipecotate | |
1126-09-6 | |
1.0200g/mL | |
80°C | |
98% min. (GC) | |
1.4585 to 1.4605 | |
22, IV, 128 | |
ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine | |
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N | |
pipéridine-4-carboxylate d’éthyle | |
70770 | |
98+% |
98+% | |
Brun à incolore | |
95.0°C to 98.0°C (7.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H15NO2 | |
MFCD00006003 | |
1.02 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CCOC(=O)C1CCNCC1 | |
157.21 | |
157.21 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-416-7
- Ethyl isonipecotate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.