Learn More
Héxanoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 231.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.214 |
Numéro MDL | MFCD00009511 |
Clé InChI | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester |
CID PubChem | 31265 |
ChEBI | CHEBI:86055 |
Nom IUPAC | Hexanoate d’éthyle |
SMILES | CCCCCC(=O)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13985.22 |
100 g |
22.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13985.36 |
500 g |
59.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13985.0E |
2500 g |
231.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-66-0 | |
144.214 | |
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | |
31265 | |
Hexanoate d’éthyle |
C8H16O2 | |
MFCD00009511 | |
ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester | |
CHEBI:86055 | |
CCCCCC(=O)OCC |
Spécification
Ethyl hexanoate | |
-67°C | |
166°C | |
C8H16O2 | |
MFCD00009511 | |
14,3777 | |
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | |
Hexanoate d’éthyle | |
31265 | |
144.21 |
123-66-0 | |
0.873 | |
49°C (121°F) | |
1.4075 | |
UN3272 | |
ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester | |
CCCCCC(=O)OCC | |
144.214 | |
CHEBI:86055 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ESTERS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-640-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only