Learn More
Heptafluorobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.80€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS 356-27-4
Formule moléculaire C6H5F7O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.093
Numéro MDL MFCD00000434
Clé InChI JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl heptafluorobutyrate, ethyl perfluorobutyrate, heptafluorobutyric acid ethyl ester, butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester, ethyl heptafluorobutanoate, ethyl perfluorobutanoate, ethyl heptafluoro-n-butyrate, butyric acid, heptafluoro-, ethyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, ethyl ester, pubchem12539
CID PubChem 9644
Nom IUPAC Éthyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11452758
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16742.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11462758
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16742.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
356-27-4
242.093
JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
9644
CCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
C6H5F7O2
MFCD00000434
ethyl heptafluorobutyrate, ethyl perfluorobutyrate, heptafluorobutyric acid ethyl ester, butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester, ethyl heptafluorobutanoate, ethyl perfluorobutanoate, ethyl heptafluoro-n-butyrate, butyric acid, heptafluoro-, ethyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, ethyl ester, pubchem12539
Éthyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
Spécification
Ethyl heptafluorobutyrate
95°C to 98°C
C6H5F7O2
UN3272
ethyl heptafluorobutyrate, ethyl perfluorobutyrate, heptafluorobutyric acid ethyl ester, butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester, ethyl heptafluorobutanoate, ethyl perfluorobutanoate, ethyl heptafluoro-n-butyrate, butyric acid, heptafluoro-, ethyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, ethyl ester, pubchem12539
CCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
242.093
242.09
356-27-4
14°C (57°F)
MFCD00000434
1794634
JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
Éthyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
9644
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H315-H319-H335
Highly flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ESTERS, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : ET4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA