Learn More
Chlorure dʼéthyle glutaryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15445768
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Ethyl glutaryl chloride is a main cationic monomer, it can bring quaternary ammonium salt
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de glutaryle d’éthyle est un monomère cationique principal, il peut apporter du sel d’ammonium quaternaire
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5205-39-0
Formule moléculaire C7H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.612
Numéro MDL MFCD00013659
Clé InChI KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
CID PubChem 78881
Nom IUPAC Éthyl5-chloro-5-oxopentanoate
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl glutaryl chloride
Couleur Incolore
Densité 1.139 g/mL
Point d’ébullition 68°C to 70°C (0.07 mmHg)
Formule linéaire ClCO(CH2)3COOC2H5
Indice de réfraction 1.443
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1099817
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 178.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide