Learn More
Bromoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10175633
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-36-2
Numéro MDL MFCD00000191
Clé InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
CID PubChem 7748
Nom IUPAC 2-bromoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl bromoacetate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -38.0°C
Densité 1.5060g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7BrO2
Formule linéaire BrCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4520
Quantité 2.5 kg
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Gravité spécifique 1.506
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Poids moléculaire (g/mol) 167.002
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl bromoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.