Learn More
Benzoylacétate d’éthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
22.30€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 94-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.21 |
Numéro MDL | MFCD00009196 |
Clé InChI | GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate |
CID PubChem | 7170 |
Nom IUPAC | éthyl3-oxo-3-phénylpropanoate |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10292952
|
Thermo Scientific Acros
370850050 |
5 g | Flacon en verre |
22.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10202962
|
Thermo Scientific Acros
370850500 |
50 g | Flacon en verre |
25.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10531882
|
Thermo Scientific Acros
370851000 |
100 g | Flacon en verre |
50.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10360714
|
Thermo Scientific Acros
370855000 |
500 g | Flacon en verre |
201.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
94-02-0 | |
192.21 | |
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N | |
7170 | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C11H12O3 | |
MFCD00009196 | |
ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate | |
éthyl3-oxo-3-phénylpropanoate |
Spécification
Ethyl benzoylacetate | |
Marron | |
265°C to 270°C | |
Authentique | |
C11H12O3 | |
MFCD00009196 | |
15, 3822 | |
ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate | |
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl3-oxo-3-phénylpropanoate | |
7170 | |
90% |
94-02-0 | |
1.1060g/mL | |
140°C | |
88% min. (HPLC) | |
1.5240 to 1.531 | |
10, 674 | |
1.106 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
192.21 | |
192.21 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-295-3
Identifiant produit
- Ethyl benzoylacetate
RUO – Research Use Only