Learn More
Alcool éthylique, ≥99,5 %, Pur, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
25 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl alcohol, Pure |
Formule linéaire | CH3CH2OH |
Numéro UN | UN1170 |
Poids de la formule | 46.07g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Densité | 0.789g/mL at 20°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | 14°C (57.2°F) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethyl alcohol, Pure
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.