Learn More
Acétate d’éthyle (séquençage), Fisher BioReagents
Code produit. 10163333
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce solvant est couramment utilisé dans la synthèse de l’ADN ou des peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -83.5°C
Absorbance 1 max. at 255nm, 0.15 max. at 260nm, 0.025 max. at 270nm
Couleur Incolore
Densité 0.902g/cm³
Point d’ébullition 75°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3680 to 1.3710 (at 25°C)
Plage de pourcentage du dosage ≥99.9 %
Résidus après évaporation 10ppm max.
Acide titrable 0.0009mEq/g max.
Formule linéaire CH3COOCH2CH3
Tension de vapeur 103mbar at 20°C
Numéro UN 1173
Viscosité 0.45 cP at 20°C
Eau 0.02% max.
Merck Index 15, 3811
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Séquençage
Nom du produit
Acétate d’éthyle (séquençage), Fisher BioReagents >