Learn More
Acétate d’éthyle, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
330.93€ - 667.00€
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15613940
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
33211-6X1L
6 x 1 L Flacon en verre
330.93€
6 pièces
15603940
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
33211-4X2.5L
4 x 2.5 L Flacon en verre
425.04€
4 pièces
15693930
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
33211-35KG
35 kg Stainless Steel Can N/A N/A N/A
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
141-78-6
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
acétate d’éthyle
C4H8O2
MFCD00009171
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
Spécification
Ethyl acetate
141-78-6
77°C
−3°C (26.6°F)
Like fruit
C4H8O2
MFCD00009171
UN1173
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
acétate d’éthyle
8857
88.11g/mol
ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur./puriss. p.a.
-84°C
0.902g/mL at 25°C
2.2 to 11.5% (38°F)
801°F
Liquide
CH3COOC2H5
73mmHg (20°C)
506104
∽90g/L
CCOC(=O)C
88.106
CHEBI:27750
≥99.5% (GC)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 2 - Acétate d’éthyle
missing translation for 'rtecsNumber' : 205-500-4
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’éthyle, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™