Learn More
Acétate d’éthyle, puriss., ≥99,5 % (CPG) ; Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit. 15622910
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon poly
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -84°C
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Couleur Incolore
Densité 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Point d’ébullition 76.5°C to 77.5°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 2.2 to 11.5% (38°F)
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.