Learn More
Acétate d’éthyle, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
26.85€ - 390.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | 9171 |
Clé InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nom IUPAC | acétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11418243
|
Fisher Chemical
E/0850/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré |
26.85€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10204340
|
Fisher Chemical
E/0850/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
59.35€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10080130
|
Fisher Chemical
E/0850/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
68.10€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11448243
|
Fisher Chemical
E/0850/PC17 |
2.5 L | Flacon en PEHD |
84.85€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10409750
|
Fisher Chemical
E/0850/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
54.45€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10386370
|
Fisher Chemical
E/0850/21 |
5 L | Flacon en PEHD |
195.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10409169
|
Fisher Chemical
E/0850/FP21 |
5 L | Récipient en plastique |
125.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10542334
|
Fisher Chemical
E/0850/24 |
10 L | Boîte métallique |
301.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10617412
|
Fisher Chemical
E/0850/25 |
25 L | Boîte métallique |
390.00€
25L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Acétate d’éthyle, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
C4H8O2 | |
9171 | |
8857 | |
acétate d’éthyle |
Spécification
-83.5°C | |
Incolore | |
Liquide | |
9171 | |
0.45cp at 20°C | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 |
141-78-6 | |
75°C | |
C4H8O2 | |
103 mbar at 20°C | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
acétate d’éthyle | |
8857 | |
88.11g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ethyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.