Learn More
Acétate d’éthyle, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
C4H8O2, numéro CAS 141-78-6, ester éthylique d’acide acétique, acide acétique, ester éthylique, ester acétique, éther acétique, acétidine, acétoxyéthane, acétate d’éthyle, ester acétique éthylique, éthanoate d’éthyle, naphte de vinaigre, 2,5 L, 75°C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d’éthyle
74.85€ - 645.00€
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL 9171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10697212
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0900/15
1 L Flacon en verre ambré
74.85€
1L
10386320
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0900/17
2.5 L Flacon en verre ambré
151.00€
2.50L
10388003
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0900/PC17
2.5 L Flacon en PEHD
107.00€
2.50L
10429750
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0900/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
111.00€
2.50L
10182392
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0900/21
5 l Boîte métallique
180.00€
5L
12058598
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0900/FP21
5 L Récipient en plastique
202.00€
5L
10396320
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0900/25
25 l Boîte métallique
645.00€
25L
Description
Description
C4H8O2, numéro CAS 141-78-6, ester éthylique d’acide acétique, acide acétique, ester éthylique, ester acétique, éther acétique, acétidine, acétoxyéthane, acétate d’éthyle, ester acétique éthylique, éthanoate d’éthyle, naphte de vinaigre, 2,5 L, 75°C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d’éthyle
Spécification
Identifiants chimiques
141-78-6
9171
8857
acétate d’éthyle
C4H8O2
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:27750
Spécification
-83.5°C
Incolore
Liquide
9171
0.45cp at 20°C
CCOC(=O)C
88.106
CHEBI:27750
141-78-6
75°C
C4H8O2
103 mbar at 20°C
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
acétate d’éthyle
8857
88.11g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl acetate