Learn More
Acétate d’éthyle, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 10313961
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Offre des performances supérieures avec un risque minimal de contaminants pouvant limiter la précision et la productivité. L’acétate d’éthyle, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™ est un solvant ultra-pur pour l’analyse des résidus organiques qui maximise la sensibilité et la puissance de détection d’un instrument.
Les solvants BAKER ULTRA RESI-ANALYZED ont été développés pour les procédures d’extraction et de concentration de résidus organiques. Ces solvants sont entièrement caractérisés et contrôlés par les systèmes de détection ECD, FID ou autres détecteurs spécifiques à une méthode afin de fournir le plus haut niveau de pureté et d’homogénéité entre les lots.
  • Les systèmes de stabilisation uniques offrent une stabilité inégalée du produit et des résultats sans interférence lorsque le produit chimique l’exige
  • Distillation optimisée destinée à éliminer les impuretés réactives, pour la production de dosages plus élevés et de fronts de solvants étroits
  • Performances testées à des niveaux de pureté inférieurs aux limites inférieures de quantification (LIQ) pour la détection des analytes de traces
  • Les performances sont garanties jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette
  • Convient aux protocoles de nettoyage des échantillons de l’EPA
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.57°C
Couleur Incolore
Densité 0.9g/cm3
Point d’ébullition 76°C to 78°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 2.1 - 11.5 Vol %
Point d’éclair −4°C
Température d’allumage 460°C
Odeur Fruit-like
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté For Organic Residue Analysis
Résidus après évaporation Max. 1 ppm
Notes de pourcentage du dosage Par GC, corrigé pour l’eau
Acide titrable Max. 0.8μeq/g
Formule linéaire CH3COOC2H5
Viscosité 0.44 mPas at 20°C
Eau Max. 0.05%
Informations sur la solubilité 79g/L in water
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.6%
Qualité BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.